Läs mer
Cole-Parmer™ WS-100-serien Stuart™ Vatten stilla
Produktkod. 12068990
Change view
Spänning:
220 V
240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Spänning Förpackningsstorlek
12068990 220 V -
13145990 240 V Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12068990 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 9929506
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    18060.00 SEK
    16415.59 SEK / Paket med 1
    Save 1644.41 SEK
    9% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
Spara pengar samtidigt som du bibehåller hög prestanda med denna WS-100-serien Stuart Vatten stilla.
  • Två oberoende termostater förhindrar överhettning.
  • Har ett robust metallstativ för antingen vägg- eller bänkmontering.
  • Drivs direkt från kranvatten.
  • Denna grundläggande ekonomiska vattendestillation är perfekt för allmänna laboratorie- och utbildningsdestillationer.
  • Borosilikatglaspanna och kondensor ger destillat av högsta renhet.
  • Den unika kondensordesignen säkerställer att de destillerade vattendropparna förblir i kontakt med kylslingan under en längre period för maximal energiöverföring och omedelbart kallt destillerat vatten.
  • Kondensor med gänganslutningar och plast 3/8 tum. ID-slangens hullingar möjliggör snabbt och säkert slangbyte utan att behöva oroa dig för att glaset går sönder.
  • Avkalka enkelt utan att ta isär glaset med hjälp av den inbyggda syratratten och avloppsvattenavloppet.
  • Långlivad förkromad metallvärmare skyddas av dubbla säkerhetstermostater.
Specifikationer
Produkttyp Merit Water Still
Utgångsflöde 4 L/hr.
Elektriska krav 220/240 V 50/60 Hz 3 kW
Frekvens 50/60 Hz
Fas 1
Spänning 220 V
Inloppsvattentemperatur (metrisk) 25 °C till 35 °C
Modell W4000/EURO
Djup (engelska) 5,9 tum
Djup (metriskt) 150 mm
Höjd (engelska) 17,7 tum
Höjd (metrisk) 450 mm
Bredd (engelska) 19,7 tum
Bredd (metrisk) 500 mm