Läs mer
Techne™ Halvkjolar 96-brunnars PCR-platta
Produktkod. 13068523
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 13068523
Brand: Techne™ 1621032
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Halvkjolar PCR-plattor kan vara lättare att sätta in och extrahera än helt socklarade plattor, och är idealiska för användning i automatiserad hantering eller robotinstrument.
  • Halvkjolar
  • Låg profil
  • Klart
  • Idealisk för automatisering eller robotanvändning
  • 96-brunnar
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Klart
Produkttyp 96-brunnars PCR-platta
Kjol stil Halv
Antal Wells 96
Antal per förpackning 25
Profil Låg
Kvantitet 25 Pk.