Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Handhållen homogenisator
Produktkod. p-7182446
Pluggtyp:
EU-kontakt
UK-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15596629
Brand: Cole-Parmer™ 0472002
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kraftfull, variabel hastighet, homogenisator. Stuart™ Handheld Homogenizer har en höghastighetsmotor med högt vridmoment som gör den idealisk för de flesta homogeniseringstillämpningar.
  • Ergonomisk design.
  • Variabel motorhastighet 5 000 till 35 000 rpm.
  • Bearbetningsintervall från 0,03 ml-100 ml.
  • Kan användas med robusta engångsprober av polykarbonat eller rostfria sonder.
Specifikationer
Produkttyp Homogenisator
Hastighet 5 000 till 35 000 rpm
Spänning 220/240 V
Elektriska krav 220/240 V, 50 Hz
Hertz 50 Hz
Wattal 125 W
Volymintervall (metriskt) 0,03 till 100 ml
Höjd (metrisk) 160 mm
Bredd (metrisk) 55 mm
Pluggtyp EU-kontakt
Vikt (metrisk) 0.5 kg