Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Värmeblocksinsats
Tillbehör värmeblock för 100 ml rundbottnade kolvar för användning med Stuart™ SHB1000BASE och Stuart™ Undergrad kokplatta
Brand:  Cole-Parmer™ 04805-83
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15103037
  • 9380.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 17-09-2025
Beskrivning
  • Säkraste sättet att värma rundbottnade kolvar
  • Flexibelt modulsystem för ett brett utbud av storlekar upp till 500 ml
  • Design med låg brunn är perfekt för flerhalsade kolvar
Specifikationer
Specifikationer
250 mL
Block
3/Pk.
Medium Base
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
One moment while we fetch your results.
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ Stuart™ Värmeblocksinsats > Medium Bas, 250 ml, 3/PK