Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Värmeblocksinsats
Tillbehör värmeblock för 100 ml rundbottnade kolvar för användning med Stuart™ SHB1000BASE och Stuart™ Undergrad kokplatta
Brand:  Cole-Parmer™ 04805-89
 Se fler versioner av denna produkt
Produktkod. 15123037
  • 2570.00 SEK / Varje
Bara null kvar
Beräknad leverans: 17-09-2025
Beskrivning
  • Säkraste sättet att värma rundbottnade kolvar
  • Flexibelt modulsystem för ett brett utbud av storlekar upp till 500 ml
  • Design med låg brunn är perfekt för flerhalsade kolvar
Specifikationer
Specifikationer
50 mL
Anodiserad aluminium
1 st.
SHB1000BASE
Block
Large Base
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ Stuart™ Värmeblocksinsats > Stor bas, 50 ml, 1/EA