Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Värmeblocksinsats
Tillbehör värmeblock för 100 ml rundbottnade kolvar för användning med Stuart™ SHB1000BASE och Stuart™ Undergrad kokplatta
Brand: Cole-Parmer™ 04805-87
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Säkraste sättet att värma rundbottnade kolvar
- Flexibelt modulsystem för ett brett utbud av storlekar upp till 500 ml
- Design med låg brunn är perfekt för flerhalsade kolvar
Specifikationer
500 mL | |
Block | |
1 st. | |
Large Base |
Produktförslag
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ Stuart™ Värmeblocksinsats > Stor bas, 500 ml, 1/EA
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering