Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Värmeblocksinsats
Tillbehör värmeblock för 100 ml rundbottnade kolvar för användning med Stuart™ SHB1000BASE och Stuart™ Undergrad kokplatta
Brand: Cole-Parmer™ 04805-74
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- Säkraste sättet att värma rundbottnade kolvar
- Flexibelt modulsystem för ett brett utbud av storlekar upp till 500 ml
- Design med låg brunn är perfekt för flerhalsade kolvar
Specifikationer
100 mL | |
Anodiserad aluminium | |
Block | |
Small and Medium Bases |
100 ml rör | |
3 | |
3/Pk. |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ Stuart™ Värmeblocksinsats > Små och medelstora baser, 100 ml, 3/PK
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering