Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Värmeblocksinsats
Tillbehör värmeblock för 100 ml rundbottnade kolvar för användning med Stuart™ SHB1000BASE och Stuart™ Undergrad kokplatta
Brand: Cole-Parmer™ 04805-71
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
- För användning med Stuart™ SHB1000BASE och Stuart™ Undergrad kokplatta
- Tillbehör värmeblock för 100 ml rundbottnade kolvar
Specifikationer
100 mL | |
Block | |
Large Base |
Stuart Undergrad sortiment av kokplattor | |
1 st. |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ Stuart™ Värmeblocksinsats > Stor bas, 100 ml, 1/EA
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering