Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Uppvärmningsblocksats
Beskrivning
- Säkraste sättet att värma rundbottnade kolvar
- Flexibelt modulsystem för ett brett utbud av storlekar upp till 500 ml
- Design med låg brunn är perfekt för flerhalsade kolvar
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Varmplatta eller omrörande varmplatta |
| Material | Anodiserad aluminium |
| Antal platser | 3 |
| Typ | Värmeblock |
| Inkluderar | Bas med 3 x 250 ml insatser |
| Storlek | 3 x 250 ml |