Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Värmeblocksinsats
Beskrivning
- Säkraste sättet att värma rundbottnade kolvar
- Flexibelt modulsystem för ett brett utbud av storlekar upp till 500 ml
- Design med låg brunn är perfekt för flerhalsade kolvar
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Anodiserad aluminium |
| Typ | Block |
| Inkluderar | bas SHB250BASE |
| Rörstorlek | Intermediär |