Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ HM100C modell värmemantel
Produktkod. 12910161
Change view
Kapacitet (metrisk):
100 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12910161 100 ml Varje
1 options
Produktkod. 12910161 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1011259
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 ml
Djup (metriskt) 175 mm
Mått (D x B x H) Inredning 175 x 175 x 170mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230V, 50/60Hz, 100w
Modell HM100C
Material Aluminium
Form Rund
Wattal 100w
Bredd (metrisk) 175mm
Produkttyp Värmemantel
Temperatur (metrisk) 450 °C
För användning med (applikation) Nödstopp som automatiskt utlöses vid spill
Frekvens 50/60 Hz