Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ HM250C modell värmemantel
Produktkod. 12920161
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
12920161 250 ml Varje
1 options
Produktkod. 12920161 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1011263
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9100.00 SEK
    8563.61 SEK / Paket med 1
    Save 536.39 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 23-12-2026
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
Djup (metriskt) 175 mm
Mått (D x B x H) Inredning 175 x 175 x 150mm
Höjd (metrisk) 150 mm
Spänning 230 V
Elektriska krav 230V, 50/60Hz, 200W
Modell HM250C
Material Aluminium
Form Rund
Wattal 200w
Bredd (metrisk) 175mm
Produkttyp Värmemantel
Temperatur (metrisk) 450 °C
För användning med (applikation) Nödstopp som automatiskt utlöses vid spill
Frekvens 50/60 Hz