Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Hot Plate, Ambient to 300°C, Silumin
Produktkod. 11446518
Change view
Controllertyp:
Analog
Höjd (metrisk):
130 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Controllertyp Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11446518 Analog 130 mm Varje
1 options
Produktkod. 11446518 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0480013
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Shape: Rectangle; Size: 11.8 x 19.7 in.
Shape: Rectangle; Size: 11.8 x 19.7 in.
  • Durable alloy plate top.
  • Even and consistent heating.
  • Temperature controlled with an easy to use dial.
  • Fitted with a HOT warning light for temperatures over 50°C.
Specifikationer
Material för toppplatta Silumin
Controllertyp Analog
Storlek 11.8 x 19.7 in.
Temperatur (metrisk) Ambient to 300°C
Djup (metriskt) 360 mm
Höjd (metrisk) 130 mm
Vikt (metrisk) 12 kg
Bredd (metrisk) 520 mm
Wattal 1500 w
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 1500 w
Frekvens 50/60 Hz
Modell SB500
Form Rectangle
Spänning 230 V
Typ Hot Plate
Visa Analog
Mått (L x B x H) 11.8 in. x 19.7 in.