Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Hot Plate, Ambient to 300°C, Silumin
Produktkod. 11496508
Change view
Controllertyp:
Analog
Höjd (metrisk):
105 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Controllertyp Höjd (metrisk) Förpackningsstorlek
11496508 Analog 105 mm Varje
1 options
Produktkod. 11496508 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0480107
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Shape: Square; Size: 11.8 x 11.8 in.
  • Durable alloy plate top.
  • Even and consistent heating.
  • Temperature controlled with an easy to use dial.
  • Fitted with a HOT warning light for temperatures over 50°C.
Specifikationer
Material för toppplatta Silumin
Controllertyp Analog
Storlek 11.8 x 11.8 in.
Temperatur (metrisk) Ambient to 300°C
Djup (metriskt) 365 mm
Höjd (metrisk) 105 mm
Vikt (metrisk) 6 kg
Bredd (metrisk) 300 mm
Wattal 600 w
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz, 600 w
Frekvens 50/60 Hz
Modell SB300
Max. Behållarstorlek 10 L
Form Square
Spänning 230 V
Typ Hot Plate