Läs mer
Cole-Parmer™ Kokplatta/omrörare Retortstav
Beskrivning
- SR1 Retort Rod
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Stuart™ UC152 och US152 Kokplattor med omrörare |
| Längd (engelska) | 2 ft. |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Modell | SR1 |
| Typ | Stång |
| Material | Rostfritt stål |