Läs mer
Cole-Parmer™ INC-200-serien Stuart™ Inkubator för mikroplattor
Beskrivning
- Laminär luftflödescirkulation i kombination med mikroprocessorkontroll resulterar i utmärkt temperaturjämnhet.
- Inbyggd vattenbricka förhindrar att proverna torkar ut.
- Upp-och-över-dörr för enkel åtkomst till kammaren.
- Inkubatorer för mikroplattor använder forcerad luftcirkulation för att blåsa förvärmd luft över hyllorna för utmärkt temperaturfördelning.
- Ställ snabbt in och se temperaturen på den ljusa LED-displayen.
- Inbyggd säkerhetsfunktion skyddar enheten från överhettning.
- Kom lätt åt interiören med den uppåtgående akryldörren.
- Den rostfria stålkammaren är lätt att rengöra och rymmer fyra hyllor som vardera rymmer 6 tallrikar (eller 12 staplade i två lager).
- Hyllor skjuts ut för enkel lastning.
- Förhindra att proverna torkar ut genom att tillsätta vatten till droppbrickan av rostfritt stål för att öka luftfuktigheten i kammaren.
Specifikationer
Specifikationer
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz, 280 W |
| Spänning | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 8 °C till 80 °C |
| Wattal | 280 W |
| Håller | 20 l |
| Produkttyp | Inkubator Microtiter Tallrik |
| Temperaturområde (engelska) | 46,4 °F till 176 °F |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Djup (engelska) | 15 tum |
| Djup (metriskt) | 380 mm |
| Visa mer |