Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Magnetic Analog Stirrer
Produktkod. 16371806
Färg:
Black
Blue
White
Material för toppplatta:
Ceramic
Stainless Steel
Produktkod. 16371806
Brand: Cole-Parmer™ SS151B
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Custom designed Stuart™ Magnetic Analog Stirrers provide precision stirring up to 1400 rpm
  • Capable of mixing large volumes, up to 15 L
  • Stirring speed is indicated by a ‘hockey stick’ LED display
Specifikationer
Hastighet 200 to 2000 rpm
Omrörningspositioner 1
Material för toppplatta Stainless Steel
Kapacitet 15 L
Spänning 120/230 V
Höjd (engelska) 3.625 in.
Höjd (metrisk) 18 cm
Längd (engelska) 11.75 in.
Längd (metrisk) 30 cm
Toppplattans yta (engelska) 6 x 6 in.
Toppplattans yta (metrisk) 15 x 15 cm
Bredd (engelska) 7 in.
Bredd (metrisk) 18 cm
Elektriska krav 120 to 230 VAC, 50/60 Hz
Frekvens 50/60 Hz
Färg Blue
Controllertyp Analog
Beskrivning Stuart Magnetic Analog Stirrer, Stainless Steel, Blue; 120-230V
Inkluderar Two 25-mm PTFE-coated stir bars and power cord with plug.