Läs mer
Cole-Parmer™ Digital Colony Counter tillval förstoringsglas
Produktkod. 12088183
Change view
Förstoring:
1,7x
3x
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Förstoring Förpackningsstorlek
12088183 3x Varje
11446508 1,7x Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12088183 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1421261
Beräknad leverans: 02-12-2026
Använd denna förstoringsglas med CC-200 koloniräknare.
Använd denna förstoringsglas med Stuart™ SC6 koloniräknare.
  • 1,7x och 3x förstoringsglas för CC-200 Colony Counter.
  • Tryckkänslig räkning.
  • Genomsnittlig räkning anläggning.
  • Klar vit energisparande LED-belysning.
  • Med BioCote antimikrobiellt skydd.
  • Hörbar räkningsbekräftelse.
  • Val av ljus eller mörk bakgrund.
  • Anslutning till skrivare eller dator.
Specifikationer
För användning med (utrustning) Kolonidisken Stuart SCPPLUS
Inkluderar BioCote Antimikrobiellt skydd
Kvantitet 1 st
Förstoring 3x
Produkttyp Lins, förstoringsglas