Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Overhead omrörare
Kapacitet:
15 l
25 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Overhead stirrer, general purpose
- Used with volumes up to 15L
- Aqueous to low viscosity liquids
- Keyless chuck
- Quiet running
- Stand is sold separately
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 to 2000 rpm |
| Kapacitet | 25 l |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 80 w |
| Diameter (metrisk) axel | 3 to 8 mm |
| Höjd (metrisk) | 230 mm |
| Bredd (metrisk) | 85 mm |
| Elektriska krav | 230V, 50/60Hz, 80w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| För användning med (applikation) | For day to day laboratory use with aqueous and low viscosity liquids such as light oils, up to 25L |
| Visa mer |