Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Overhead omrörare
Beskrivning
- Overhead omrörare, allmänt ändamål
- Används med volymer upp till 15L
- Vattenhaltiga till lågviskösa vätskor
- Nyckellös chuck
- Lugn löpning
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 100 till 2000 r/min |
| Kapacitet | 15 l |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 80 w |
| Höjd (metrisk) | 230 mm |
| Bredd (metrisk) | 85 mm |
| Elektriska krav | 230V, 50/60Hz, 80w |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| För användning med (applikation) | För daglig laboratorieanvändning med vattenhaltiga och lågviskösa vätskor som lätta oljor, upp till 15L |
| Inkluderar | Hålaxel, nyckellös chuck |
| Visa mer |