Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Overhead omrörare
Produktkod. p-8002825
Kapacitet:
15 l
25 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15179712
Brand: Cole-Parmer™ 9996814
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Generell omrörare för volymer upp till 15 L
  • Overhead omrörare, allmänt ändamål
  • Används med volymer upp till 15L
  • Vattenhaltiga till lågviskösa vätskor
  • Nyckellös chuck
  • Lugn löpning
Specifikationer
Hastighet 100 till 2000 r/min
Kapacitet 15 l
Spänning 230 V
Wattal 80 w
Höjd (metrisk) 230 mm
Bredd (metrisk) 85 mm
Elektriska krav 230V, 50/60Hz, 80w
Frekvens 50/60 Hz
För användning med (applikation) För daglig laboratorieanvändning med vattenhaltiga och lågviskösa vätskor som lätta oljor, upp till 15L
Inkluderar Hålaxel, nyckellös chuck
Vridmoment 15 Ncm
Viskositet 10 000 mPas
Vikt (metrisk) 2.7 kg