Läs mer
Techne™ Vanligt anodiserad aluminium Dri Block Insert
Produktkod. 11583799
Bredd (metrisk):
75 mm
225 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11583799
Brand: Techne™ 3662050
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Precisionskonstruerade värmeblock i aluminium ger utmärkt temperaturnoggrannhet.
  • Mångsidigt utbud av utbytbara värmeblock fungerar med provrör och plattor i många storlekar
  • Värmare säljs separat
Specifikationer
För användning med (utrustning) Techne Dri-Block Värmare
Material Anodiserad aluminium
Typ Block
Bredd (engelska) 3 tum
Bredd (metrisk) 75 mm
Höjd (engelska) 2 tum
Höjd (metrisk) 50 mm
Djup (metriskt) 95 mm
Vikt (metrisk) 0.01 kg