Läs mer
Techne™ Vanligt anodiserad aluminium Dri Block Insert
Bredd (metrisk):
75 mm
225 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Versatile range of interchangeable heating blocks work with many size sample tubes and plates
- Heaters sold separately
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Anodized Aluminum |
| Typ | Block |
| Bredd (engelska) | 8.9 in. |
| Bredd (metrisk) | 225 mm |
| Höjd (engelska) | 2 in. |
| Höjd (metrisk) | 50 mm |
| Djup (metriskt) | 95 mm |