Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Plattform
Produktkod. 11476608
Change view
Mått (L x B):
340 x 300 mm
510 x 510 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
11476608 510 x 510 mm Varje
11456608 340 x 300 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11476608 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5170095
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håller Erhlenmeyer-flaskor eller flaskor med gummilåsstänger. Stuart™ Plattformar med flexibelt vaggsystem gör att olika kombinationer av kärl kan användas, vilket ger maximal mångsidighet. För användning med Stuart™ Orbital Shakers (SSL1, SSM1)
  • För användning med Stuart&;trade; Orbital Shakers (SSL1, SSM1)
  • Håller upp Erhlenmeyer-flaskor eller -flaskor med hjälp av gummifästen.
  • Flexibelt vaggasystem har fördelen att olika kombinationer av kärl kan användas och erbjuder maximal mångsidighet.
Specifikationer
Produkttyp Plattform
Mått (L x B) 510 x 510 mm
För användning med (applikation) För SGM-265-010C
För användning med (utrustning) Sutart™ Orbirtal Shakers SSM1, SSL1