Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Plattform
Mått (L x B):
340 x 300 mm
510 x 510 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- För användning med Stuart™ Orbital Shakers (SSL1, SSM1)
- Håller upp Erhlenmeyer-flaskor eller -flaskor med hjälp av gummifästen.
- Flexibelt vaggasystem har fördelen att olika kombinationer av kärl kan användas och erbjuder maximal mångsidighet.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Plattform |
| Mått (L x B) | 340 x 300 mm |
| För användning med (applikation) | För SGM-250-030K Large |
| För användning med (utrustning) | Sutart™ Orbirtal Shakers SSM1, SSL1 |
Korrigering av produktinnehåll
Produkttitel
Cole-Parmer™ Stuart™ Plattform >
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering