Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium digital kokplatta (rosa), omgivande till 325 °C, aluminium
Material för toppplatta:
Aluminium
Beskrivning
- Varningslampa för het yta blinkar när plattans temperatur är över 50 °C
- Slitstark frontpanel står emot spill och kemikalier
- Displayen visar aktuell yttemperatur
- Finns i olika konfigurationer av plattytor och kroppsfärger
Specifikationer
Specifikationer
| Kroppsmaterial | Rosa pulverlackerad metall |
| Beskrivning | Rosa |
| Material för toppplatta | Aluminium |
| Controllertyp | Digital |
| Storlek | 6 x 6 tum. |
| Temperatur (metrisk) | Omgivning till 325 °C |
| Djup (engelska) | 11,75 tum. |
| Djup (metriskt) | 30 cm |
| Höjd (engelska) | 3 tum |
| Längd (engelska) | 11.813 tum. |
| Visa mer |