Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Digital Hotplate Stirrer (Avocado), Ambient to 325°C, Aluminum
Material för toppplatta:
Aluminum
Beskrivning
- Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
- Durable front panel resists spills and chemicals
- Available in various plate surface and body color configurations
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Aluminum |
| Spänning | 230 V |
| Beskrivning | Avocado |
| Inkluderar | (2) 25 mm PTFE-Coated Stir Bars, PTFE-Coated Temperature Probe, and Power Cord with Plug |
| Kroppsmaterial | Avocado Powder-Coated Metal |
| Elektriska krav | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Controllertyp | Digital |
| Längd (engelska) | 11.813 in. |
| Storlek | 6 x 6 in. |
| Höjd (metrisk) | 9.3 cm |
| Visa mer |