Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Digital Hot Plate Stirrer (Tangerine), Ambient to 450°C, Ceramic
Produktkod. 16301776
Material för toppplatta:
Ceramic
Produktkod. 16301776
Brand: Cole-Parmer™ CP152T
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Stirring Range: 50 to 2000 rpm; Shape: Square; Size: 6 x 6 in.
  • Hot surface warning light flashes when plate temperature is above 50°C
  • Durable front panel resists spills and chemicals
  • Available in various plate surface and body color configurations
Specifikationer
Material för toppplatta Ceramic
Spänning 230 V
Beskrivning Tangerine
Inkluderar (2) 25 mm PTFE-Coated Stir Bars, PTFE-Coated Temperature Probe, and Power Cord with Plug
Kroppsmaterial Tangerine Powder-Coated Metal
Elektriska krav 230 VAC, 50/60 Hz
Controllertyp Digital
Längd (engelska) 11.813 in.
Storlek 6 x 6 in.
Höjd (metrisk) 9.3 cm
Temperatur (metrisk) Ambient to 450°C
Höjd (engelska) 3 in.
Frekvens 50/60 Hz
Bredd (metrisk) 18 cm
Längd (metrisk) 30 cm
Bredd (engelska) 7 in.
Wattal 500 w
Typ Stirring Hotplate
Form Square
Antal positioner 1
Max. Behållarstorlek 15 L
Omrörningsområde 50 to 2000 rpm