Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Premium Digital kokplattaomrörare (Avocado), Ambient till 450 C, °Keramik
Material för toppplatta:
Keramisk
Beskrivning
- Varningslampa för het yta blinkar när plattans temperatur är över 50 °C
- Slitstark frontpanel står emot spill och kemikalier
- Finns i olika konfigurationer av plattytor och kroppsfärger
Specifikationer
Specifikationer
| Material för toppplatta | Keramisk |
| Spänning | 230 V |
| Beskrivning | Avokado |
| Inkluderar | (2) 25 mm PTFE-belagda omrörarstänger, PTFE-belagd temperatursond och nätsladd med kontakt |
| Kroppsmaterial | Avokado pulverlackerad metall |
| Elektriska krav | 230 VAC, 50/60 Hz |
| Controllertyp | Digital |
| Längd (engelska) | 11.813 tum. |
| Storlek | 6 x 6 tum. |
| Höjd (metrisk) | 9.3 cm |
| Visa mer |