Läs mer
Cole-Parmer™ Klämplatta för rotatortrumma
För användning med (utrustning):
För 10 rör
För 12 rör
För 7 rör
För 8 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Beskrivning
- Ändra din rotators kapacitet med utbytbara trummor
- Klämplattor håller rör i olika storlekar
Trummor är kompatibla med Cole-Parmer™ DR-200-seriens roterande skaksystemdrivenheter (säljs separat). Använd drivenheten tillsammans med ett brett utbud av trummor och klämplattor utformade för att ta olika storlekar och typer av kärl.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Rörställ |
| Håller | Rör (12 mm) |
| Positioner | 12 |
| För användning med (utrustning) | För 12 rör |
| Diameter (metrisk) öppning | 12 mm |