Läs mer
Cole-Parmer™ Klämplatta för rotatortrumma
Produktkod. 12043324
För användning med (utrustning):
För 10 rör
För 12 rör
För 7 rör
För 8 rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 2
Produktkod. 12043324
Brand: Cole-Parmer™ 5160092
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera prestandan hos ditt roterande skaksystem i DR-200-serien med denna klämplatta för rotatortrummor.
  • Ändra din rotators kapacitet med utbytbara trummor
  • Klämplattor håller rör i olika storlekar
Trummor är kompatibla med Cole-Parmer™ DR-200-seriens roterande skaksystemdrivenheter (säljs separat). Använd drivenheten tillsammans med ett brett utbud av trummor och klämplattor utformade för att ta olika storlekar och typer av kärl.
Specifikationer
Produkttyp Rörställ
Håller Rör (16 mm)
Positioner 10
För användning med (utrustning) För 10 rör
Diameter (metrisk) öppning 16 mm