Läs mer
Cole-Parmer™ ST-200-MP Stuart Three Position Magnetic Stirrer
Produktkod. 11426538
Change view
Modell:
SB161-3
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Modell Förpackningsstorlek
11426538 SB161-3 Varje
1 options
Produktkod. 11426538 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5140002
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
ST-200-MP Stuart Three Position Magnetic Stirrer har tre oberoende omrörningslägen men mäter bara 23-5/8 tum L x 10-5/8 tum B (60 x 27 cm).
  • Kraftfulla magneter för stark magnetisk koppling och omrörningskapacitet
  • Rymmer enkelt en 2 l-bägare i varje position
  • Topplatta i rostfritt stål producerar ingen virvelström för att säkerställa kraftfull omrörningsverkan
Tre oberoende styrda positionsenheter kräver bara en strömkälla. Kör tre separata tester samtidigt eller kör flera prover under samma förhållanden.
Specifikationer
Hastighet 100 till 1500 r/min
Omrörningspositioner 3
Spänning 230 V
Wattal 150 W
Mått (L x B) 550 x 210 mm
Mått (L x B x H) 60 x 27 x 11 cm
Höjd (engelska) 4,3 tum
Höjd (metrisk) 11 cm
Längd (engelska) 23,6 tum
Längd (metrisk) 60 cm
Bredd (engelska) 10,6 tum
Bredd (metrisk) 27 cm
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 150 W
Frekvens 50 Hz
Certifikat och efterlevnad EN 61326-1:2006, EN 61010-1:2001, EN 61010-2-051:2003
Inkluderar 3 x 25 mm PTFE-belagda omrörningsstavar
Modell SB161-3
Typ Magnetisk omrörare
Vikt (engelska) 15.4 lb.
Vikt (metrisk) 7 kg