Läs mer
Cole-Parmer™ SHP-200-MP Stuart Three Position Stirring Hotplate
Produktkod. 11436538
Change view
Material för toppplatta:
Aluminium
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Material för toppplatta Förpackningsstorlek
11436538 Aluminium Varje
1 options
Produktkod. 11436538 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5160008
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 11-12-2026
SHP-200-MP Stuart treläges omrörningsplatta har tre oberoende uppvärmnings-/omrörningslägen men mäter bara 23-5/8 tum L x 10-5/8 tum B (60 x 27 cm).
  • Kraftfulla magneter för stark magnetisk koppling och omrörningskapacitet
  • Rymmer enkelt en 2 l-bägare i varje position
  • Topplatta av aluminium/kisellegering ger jämn plattemperatur
  • En blinkande värmevarningslampa indikerar temperatur över 50°C
Tre oberoende styrda positionsenheter kräver bara en strömkälla. Kör tre separata tester samtidigt eller kör flera prover under samma förhållanden.
Specifikationer
Material för toppplatta Aluminium
Spänning 230 V
Inkluderar (3) 25 mm PTFE-belagda omrörningsstavar
Säkerhetsfunktioner Separata varningslampor för varje platta
Omrörningsfunktioner 3 oberoende uppvärmnings-/omrörningslägen i ett fotavtryck om endast 600 x 270 mm, rymmer enkelt 3 x 2-liters bägare
Elektriska krav 230 V, 50 Hz, 2250 W
Controllertyp Analog
Modell SB162-3
Enda funktioner Enheten kräver bara ett eluttag och är idealisk för kvalitetskontrolltillämpningar där flera prover kräver samtidig uppvärmning och omrörning, under samma förhållanden
Storlek 160 x 160 mm
Höjd (metrisk) 110 mm
Temperatur (metrisk) Omgivning till 325 °C
Höjd (engelska) 4,3 tum
Frekvens 50 Hz
Bredd (metrisk) 600 mm
Bredd (engelska) 23,6 tum
Wattal 2250 W
Vikt (engelska) 24.3 lb.
Vikt (metrisk) 11 kg
Typ Värmeplattor med omrörning
Form Fyrkantig
Antal positioner 3
Max. Behållarstorlek 15 L
Omrörningsområde 100 till 1500 r/min