Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Skakande vattenbadställ i rostfritt stål
Produktkod. 12728988
Change view
Håller:
120 x 13 mm kulturrör
143 x 1,5 ml mikrorör
25 x 50 ml centrifugrör
30 x 26 mm kulturrör
56 x 15 ml centrifugrör
72 x 16 mm kulturrör
Förpackningsstorlek:
Varje
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Håller unitSize
12728988 30 x 26 mm kulturrör Varje
10725004 120 x 13 mm kulturrör Varje
12738988 25 x 50 ml centrifugrör Varje
10181133 143 x 1,5 ml mikrorör Varje
10600394 72 x 16 mm kulturrör Varje
12718988 56 x 15 ml centrifugrör Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 12728988 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 1215298
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Förbättra din mångsidighet Stuart™ vattenbad
  • Välj bland dessa tillbehör för att göra din enhet mer mångsidig
  • Designad för att enkelt kunna bytas ut med stuart vattenbad och skakvattenbad
Specifikationer
För användning med (utrustning) Skakvattenbad
Håller 30 x 26 mm kulturrör
Material Rostfritt stål