Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ Skakande vattenbadställ i rostfritt stål
Håller:
120 x 13 mm kulturrör
143 x 1,5 ml mikrorör
25 x 50 ml centrifugrör
30 x 26 mm kulturrör
56 x 15 ml centrifugrör
72 x 16 mm kulturrör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Välj bland dessa tillbehör för att göra din enhet mer mångsidig
- Designad för att enkelt kunna bytas ut med stuart vattenbad och skakvattenbad
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Skakvattenbad |
| Håller | 143 x 1,5 ml mikrorör |
| Material | Rostfritt stål |