Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ SI60D Forced Air Incubator, 60 L
Produktkod. 11436628
Change view
Kapacitet (metrisk):
60 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
11436628 60 l Varje
1 options
Produktkod. 11436628 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0111008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43540.00 SEK
    37320.47 SEK / Paket med 1
    Save 6219.53 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Ljus: Ingen belysning; Temperaturområde: Omgivningstemperatur +8 °C till 130 °C
  • Designad för enkel åtkomst med gångjärn framdörrpanel
  • Varje sidopanel har 2 x 10 mm diameter pluggade hål för införande av antingen gaser eller kablar
  • Full synlighet av prover
  • Enkel åtkomst till arbetskammaren
  • Val av analog eller digital styrning
  • För analog modell SI60 görs inställning av temperaturen med en kalibrerad ratt
  • För digital modell SI60D uppnås inställningen av temperaturen mer exakt via LCD-displayen
  • Båda modellerna har en tryckknapp förinställd på 37 °C
  • Temperatursäkerhetsskydd inställd på 72 °C
  • Inkubatorn levereras plattförpackad, för montering vid användningsstället
  • Monteringen är enkel och kräver endast en skruvmejsel
Specifikationer
Controllertyp Digital
Kapacitet (metrisk) 60 l
Belysning Ingen belysning
Material Akryl
Temperaturområde (metriskt) Ambient +8° till 130 °C
Typ Standardinkubatorer
Visa LCD
Modell SI 60D
Mått (D x B x H) Inredning 380 x 450 x 380 mm
Bredd (metrisk) Interiör 450 mm
Höjd (metrisk) 390 mm
Höjd (metrisk) interiör 380 mm
Elektriska krav 220/240V, 50 Hz
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz