Läs mer
Cole-Parmer™ INC-200-serien Stuart™ Hybridisering Inkubator/Shaker
Produktkod. 11496558
Change view
Typ:
Hybridiseringsugn
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11496558 Hybridiseringsugn Varje
1 options
Produktkod. 11496558 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 3945405
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58830.00 SEK
    50427.52 SEK / Paket med 1
    Save 8402.48 SEK
    14% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-12-2026
INC-200-serien Stuart™ Hybridization Incubator/Shaker är mångsidig —med både rotisserie och gungande rörelser.
  • Forcerad luftcirkulation i kombination med mikroprocessorkontroll resulterar i utmärkt temperaturjämnhet.
  • Upp-och-över-dörr för enkel åtkomst till kammaren.
  • Använd en hybridiseringsinkubator när det är viktigt att bibehålla provets integritet samtidigt som det värms upp till exakt temperatur.
  • Inkubatorn är idealisk för nukleinsyrahybridiseringstillämpningar såsom Northern (RNA) blottar, Southern (DNA) blottar och Western (protein) blottar.
  • Denna kompakta inkubator kommer med två inbyggda shakers.
  • Rotisserie shaker har en rotationshastighet från 2 till 10 rpm medan plattformshakern har en gunghastighet från 5 till 70 svängningar/minut.
  • Den milda gungande verkan är idealisk för tvättstadiet i de flesta hybridiseringsprocedurer.
  • Säkerhetsfunktionerna inkluderar ett övertemperaturskyddssystem, plus att strömmen bryts till motorn om motorn överhettas eller stannar.
  • Insidan av rostfritt stål är lätt att rengöra.
  • Dubbelglasad dörr i rökt akryl och polykarbonat ger strålskydd.
  • Beställ ett rotisseri som accepterar 75 mm OD-flaskor och hybridiseringsflaskor separat.
  • Flaskorna är gjorda av borosilikatglas och är autoklaverbara.
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 20 L
Typ Hybridiseringsugn