Läs mer
Cole-Parmer™ SI-200-serien Stuart kyld skakinkubator
Beskrivning
- Kör vid 15°C under omgivningstemperatur (minst 5°C)— idealisk för cellbaserad proteinuttryckstillämpning
- Mikroprocessorstyrd skakhastighet säkerställer noggrannhet
- Forcerad luftcirkulation säkerställer jämn temperatur inuti kammaren
- Enkelt att ställa in och visa temperatur och hastighet på den digitala displayen
- Unik infällbar plattform ger enkel lastning och lossning
Dessa skakinkubatorer ger en orbital skakrörelse för att säkerställa jämn blandning samtidigt som bakterietillväxten främjas. Alla modeller har en timer som kan ställas in från 1 sekund till 9 dagar. När timern har räknat ner kommer ett larm att ljuda och skakningen upphör medan inkubatorn fortsätter att gå.
Den infällbara plattformen ger enkel åtkomst till proverna på baksidan av inkubatorn men låses säkert på plats under drift. Ett mångsidigt klämsystem håller kolvar upp till 2 l säkert på plats. Inbyggd USB-anslutning och dedikerad programvara möjliggör långtidsövervakning av inkubatorns temperatur via en PC. Beställ modell 79520-24 med IQ/OQ-dokumentation (Installation Qualification/Operational Qualification) för att hjälpa dig att uppfylla tillsynsmyndigheternas krav.
Specifikationer
Specifikationer
| Bana | 16 mm |
| Hastighetsintervall | 30 till 300 rpm |
| Spänning | 230 V |
| Temperaturområde (metriskt) | 60 °C |
| Rörkapacitet | 115 L |
| Produkttyp | Skakande inkubator |
| Temperaturområde (engelska) | 140 °F |
| Frekvens | 50 Hz |
| Djup (engelska) | 18.25 tum |
| Djup (metriskt) | 46.5 cm |
| Visa mer |