Läs mer
Techne™ Stuart™ Skirtade 96-brunnars PCR-plattor
Produktkod. p-8012915
Färg:
Klart
Svart
Vitt
Förpackningsstorlek:
Paket med 25
Produktkod. 13048523
Brand: Techne™ 1621030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Dessa 96-brunnars PCR-plattor är kantade för att minska plattförvrängning och ge stabilitet.
  • Helt kjol för att minska distorsion och främja stabilitet
  • Finns i svart, klar och vit
Specifikationer
Formatera Standard
Array 8 x 12
Färg Svart
Antal Wells 96
Antal per förpackning 25
Profil Låg
Kvantitet 25 Pk.