Läs mer
Cole-Parmer™ ST-200-P Stuart Bärbar analog omrörare, batteridriven
Beskrivning
- Tuff, kompakt och lätt
- Variabel hastighet upp till 1300 rpm
- 3 års garanti
- Tidigare artikelnummer SM27
Denna kompakta robusta enhet är idealisk för användning i inkubatorer, handskfack eller på fältet. Omröraren är inrymd i ett kemiskt resistent ABS-plasthölje och kan drivas med batterier eller på elnätet. Driftsindikatorn slocknar när batterierna börjar ta slut.
Observera: Från och med juni 2022 är Stuart Analog omrörare modellnummer SM27 har nu bytt namn Cole-Parmer under modellnummer ST-200-P. Samma fantastiska funktioner och specifikationer, med ett nytt och förbättrat utseende.
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 1300 rpm |
| Omrörningspositioner | 1 |
| Material för toppplatta | ABS |
| Kapacitet | 1,5 l |
| Visa | Hold (Håll) |
| Form | Fyrkantig |
| Spänning | 230 V |
| Mått (L x B x H) | 16 x 15 x 7 cm |
| Höjd (engelska) | 2,8 tum |
| Höjd (metrisk) | 7 cm |
| Visa mer |