Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ SM5/Bibby Fascia modell Magnetisk miniomrörare
Beskrivning
- Motstå smärre kemikaliespill och stänk - polypropenhölje och polykarbonatöverplatta
- Justera omrörningshastigheten upp till 2 000 rpm
- Enheten är utformad för att röra om vätskor i ett plattbottnat, icke-metallkärl med hjälp av en magnetisk omrörarstav
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 350 till 2000 rpm |
| Material för toppplatta | Polypropen |
| Kapacitet | 1 l |
| Spänning | 120/230 V |
| Mått (L x B x H) | 66 x 143 x 143 mm (H x W x D) |
| Bredd (metrisk) | 143 mm |
| Elektriska krav | 230/110V, 50/60Hz |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Inkluderar | BioCoate antimikrobiellt skydd |
| Modell | SM5/Bibby Fascia |
| Visa mer |