Läs mer
Cole-Parmer™ Stuart™ SM5/SWIRL Mini Stirrer
Beskrivning
- Lightweight stirrer.
- Capable of stirring up to 1 L.
- Universal power adaptor.
- BioCote antimicrobial protection.
- Robust polypropylene with a chemically resistant polycarbonate top.
Specifikationer
Specifikationer
| Hastighet | 350 till 2000 rpm |
| Material för toppplatta | Polypropen |
| Spänning | 120/230 V |
| Mått (L x B x H) | 66 x 143 x 143 mm |
| Höjd (metrisk) | 66 mm |
| Bredd (metrisk) | 143 mm |
| Elektriska krav | 120-230V, 50-60Hz |
| Frekvens | 50/60 Hz |
| Modell | SM5/Virvelfascia |
| Typ | Magnetisk miniomrörare |
| Visa mer |