Läs mer
Cole-Parmer™ MP-100-serien Stuart™ Analog smältpunktsapparat
Beskrivning
- Enkelt att —använda placera provet i kapillärröret, ställ in uppvärmningshastigheten och se efter smälta.
- Testa och se tre prover samtidigt.
- Värm upp till °20 C/min. nära smälttemperaturen och ställ sedan in den långsammare uppvärmningshastigheten på 1° till 10 C/°min.
- Läs temperatur kvicksilverfri blåspritfylld termometer.
- Ta smältpunktsmätningar av upp till tre prover samtidigt för högre effektivitet.
- Lätt att följa instruktionerna är tryckta direkt på enheten.
- Placera ditt prov i ett kapillärrör och sätt in det i aluminiumblocket.
- Ställ in uppvärmningshastigheten manuellt mellan °1 C och °20 C per minut, upp till max 250 °C.
- Om du sänker uppvärmningshastigheten när du närmar dig den förväntade smältpunktstemperaturen ökar avläsningens noggrannhet.
- Titta på provet genom förstoringslinsen tills smältan inträffar och läs av smälttemperaturen från termometern.
- Apparaten levereras med kapillärrör med öppna ändar.
- Ena änden ska tätas med en bunsenbrännare; eller köp valfria kapillärrör separat som redan är förseglade.
- Beställ den valfria kylpluggen i mässing för att påskynda kylningen när flera körningar behövs.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Smältpunktsutrustning |
| Spänning | 230 V |
| Wattal | 50 W |
| Noggrannhet | 1 °C |
| Djup (metriskt) | 140 mm |
| Mått (L x B x H) | 140 x 370 x 110 mm |
| Elektriska krav | 230 V, 50 Hz, 75 W |
| Höjd (engelska) | 4,3 tum |
| Höjd (metrisk) | 110 mm |
| Längd (engelska) | 5,5 tum |
| Visa mer |