Läs mer
Cole-Parmer™ Provkoncentratornålar för Cole-Parmer™ SC-200-seriens provkoncentrator
Material:
PTFE
Rostfritt stål
Storlek:
76 mm
127 mm
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Underhåll din provkoncentrator med följande nålar.
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Rostfritt stål |
| Typ | Provkoncentratornål |
| Kvantitet | 100 Pk. |
| Storlek | 76 mm |