Läs mer
Techne™ Stuart™ Kolv i rostfritt stål
Längd (metrisk):
16 mm
19 mm
22 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Gel Timer |
| För användning med (applikation) | För enkel rengöring |
| Längd (metrisk) | 22 mm |
| Typ | Kolv |