Läs mer
Cole-Parmer™ Omrörare Paddle Rod
Beskrivning
- Rostfritt stål
Specifikationer
Specifikationer
| Diameter (engelska) | 0,3 tum. |
| Diameter (metrisk) | 8 mm |
| Längd (engelska) | 21,7 tum |
| Längd (metrisk) | 550 mm |
| Typ | Paddelstång |
| Material | Rostfritt stål |