Läs mer
Techne™ Stuart™ TE-10D Cirkulator
Produktkod. 12767929
Elektriska krav:
120/240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12767929
Brand: Techne™ 0126207
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för de flesta rutinmässiga laboratorieapplikationer
Techne™ introducerade först sin klassiska clip-on termoregulator redan 1948, och erbjuder nu denna och tre andra liknande enheter som fungerar över olika temperaturintervall, alla designade för att användas med Techne™ ouppvärmda vattenbad eller något annat lämpligt laboratoriekärl. De kommer alla att värma, cirkulera och säkert kontrollera temperaturen på vätskan i badet inom exakt kontrollerade gränser
  • Tillverkarens artikelnummer FTE10DDC
  • Temperaturområde -40 °C till °120 C (en separat kylslinga krävs för omgivningstemperaturer)
  • Utmärkt temperaturstabilitet:± 0,01 °C vid 40 °C
  • Fyrsiffrig inställning med en ljusstark LED digital temperaturdisplay
  • Lämplig för de flesta rutinmässiga laboratorieapplikationer
  • Användarjusterbart övertemperaturskydd
  • Låg vätskenivåutskärning som standard
Specifikationer
Temperaturområde -40 °C till +120 °C
Typ Cirkulator
Elektriska krav 120/240 V
Spänning 120/240 V