Läs mer
Cole-Parmer™ IC-300 Series Digital Immersion Circulator med hög stabilitet
Produktkod. 12777929
Change view
Anslutningstyp:
RS-232
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Anslutningstyp Förpackningsstorlek
12777929 RS-232 Varje
1 options
Produktkod. 12777929 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0126215
Beräknad leverans: 14-12-2026
IC-300-serien med hög stabilitet digital nedsänkningscirkulator erbjuder ett brett temperaturområde från -40 C °till +200 °C.
  • Hög± °0,005 C temperaturstabilitet
  • Dubbelriktad RS-232-kapacitet
Denna mångsidiga doppcirkulator kan användas på flera sätt. Använd som en fristående temperaturregulator för vattenbad, en pump för att recirkulera kyld vätska från en extern kylare eller en pump för att tillhandahålla temperaturkontroll till en extern enhet. Immersionscirkulatorn värmer noggrant upp till 200 °C och kontrollerar säkert temperaturen på vätskan i badet samtidigt som den bibehåller utmärkt temperaturstabilitet. Ett dubbelriktat RS-232-gränssnitt låter dig fjärrstyra badet och ladda ner data till en dator för vidare analys.
En digital display, indikatorlampa för övertemperatur, tryckpump och avstängning för låg vätskenivå gör cirkulatorn enkel och säker att använda. Nå under omgivningstemperaturerna genom att använda kylslingan 12122-87 ansluten till en valfri extern kylare.
Specifikationer
Temperaturområde -40 °C till +120 °C
Typ Immersion Cirkulator
Temperaturstabilitet ±0,005 °C
Elektriska krav 120/240 V
Anslutningstyp RS-232