Läs mer
Cole-Parmer™ Tillbehör till Cole-Parmer™ Shakers i SH-200-serien och skakningsinkubatorer i SI-200-serien
Produktkod. 10195704
Change view
Produkttyp:
Plattformsmatta
Tiersystem
Beskrivning:
för små gungade skakare
för stora gungade skakar
för stora orbitala skakar
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Beskrivning unitSize
10195704 Tiersystem för stora gungade skakar Varje
10227674 Tiersystem för små gungade skakare Varje
12974025 Plattformsmatta för stora orbitala skakar Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10195704 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 5170094
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera prestandan för din Cole-Parmer™ skakande kuvöser.
  • Håll din skakuvös igång ordentligt med dessa tillbehör.
Specifikationer
Produkttyp Tiersystem
Material Metall
Längd (engelska) 16,5 tum
Längd (engelska) Plattform 14 tum
Längd (metrisk) 420 mm
Längd (metrisk) plattform 355 mm
Bredd (engelska) 14,2 tum
Bredd (engelska) Plattform 14 tum
Bredd (metrisk) 360 mm
Bredd (metrisk) Plattform 355 mm
Beskrivning för stora gungade skakar
För användning med (utrustning) 3D Giratory Rocker SSL3, See-Saw Rocker SSL4
Inkluderar 2 plattformar brickor, 8 barer