Läs mer
Cole-Parmer™ Slanghållare
Håller:
0,2 ml rör
0,5 ml rör
1,5 ml rör
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Tillbehörsrörshållare rymmer 0,2 mL eller 0,5 mL mikrocentrifugrör.
- Två rörhållare kan användas samtidigt och hålls säkert på plats av den halkfria mattan.
- Stuart™ Rörhållare; För användning med mikrotiterplattskakare där prover kräver kontrollerade temperatur- och/eller fuktighetsförhållanden, idealisk för placering i CO 2 -inkubatorer.
Specifikationer
Specifikationer
| Håller | 1,5 ml rör |
| Rörkapacitet | 1.5 mL |
| Produkttyp | Slanghållare |
| För användning med (utrustning) | Stuart™ Mikrotiterplattor SSM5 och SSL5 |
| Förpackningsmängd | 1 st. |